4-Chlor-2-(5-isoxazolyl)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917483-1G OR917483-25G OR917483-5G
APOSOR917483-1GEA 37.9 CHF
APOSOR917483-1G APOSOR917483-25G APOSOR917483-5G
4-Chlor-2-(5-isoxazolyl)phenol 95%
4-Chlor-2-(5-isoxazolyl)phenol
Formel: C₉H₆ClNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00218660
CAS-Nummer: 86176-56-9