4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917429-25G
APOSOR917429-25GEA 138 CHF
APOSOR917429-25G
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol 96%
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol
Formel: C₁₂H₁₈O
MW: 178,28 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00209515
CAS-Nummer: 7779-78-4