2-Chloro-5-methylbenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917353-5G
APOSOR917353-5GEA
101
CHF
APOSOR917353-5G
2-Chloro-5-methylbenzonitrile 95%
2-Chloro-5-methylbenzonitrile
Formel:
C₈H₆ClN Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00045595 CAS-Nummer: 4387-32-0 |