(S)-(-)-1-Ethyl-2-pyrrolidinecarboxamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: N-Ethyl-L-prolinamide
OR917343-1G OR917343-250MG
APOSOR917343-1GEA 557 CHF
APOSOR917343-1G APOSOR917343-250MG
(S)-(-)-1-Ethyl-2-pyrrolidinecarboxamide 95%
(S)-(-)-1-Ethyl-2-pyrrolidinecarboxamide
Formel: C₇H₁₄N₂O
MW: 142,20 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191361
CAS-Nummer: 114812-34-9