4-Bromo-2-furoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917328-1G OR917328-250MG
APOSOR917328-1GEA 282 CHF
APOSOR917328-1G APOSOR917328-250MG
4-Bromo-2-furoic acid 95%
4-Bromo-2-furoic acid
Formel: C₅H₃BrO₃
MW: 190,9800 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00092494
CAS-Nummer: 3439-02-9