6-Chloro-N-methyl-2-pyridinamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-N-methylpyridin-2-amine
OR917005-10G OR917005-1G OR917005-5G
APOSOR917005-10GEA 172 CHF
APOSOR917005-10G APOSOR917005-1G APOSOR917005-5G
6-Chloro-N-methyl-2-pyridinamine 98%
6-Chloro-N-methyl-2-pyridinamine
Formel: C₆H₇ClN₂
MW: 142.59 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00234196
CAS-Nummer: 89026-78-8