2-Propylsulphanylpyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916975-1G OR916975-5G
APOSOR916975-1GEA 166 CHF
APOSOR916975-1G APOSOR916975-5G
2-Propylsulphanylpyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-Propylsulphanylpyrimidine-5-carbaldehyde
Formel: C₈H₁₀N₂OS
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07186427
CAS-Nummer: 876890-33-4