1-(4-Chlorphenyl)cyclopropanamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916952-1G OR916952-250MG
APOSOR916952-1GEA 170 CHF
APOSOR916952-1G APOSOR916952-250MG
1-(4-Chlorphenyl)cyclopropanamin 95%
1-(4-Chlorphenyl)cyclopropanamin
Formel: C₉H₁₀ClN
MW: 167.64 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07371527
CAS-Nummer: 72934-36-2