Methyl-5-methyl-2-furoat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 5-methylfuran-2-carboxylate
OR916942-5G
APOSOR916942-5GEA 117 CHF
APOSOR916942-5G
Methyl-5-methyl-2-furoat 95%
Methyl-5-methyl-2-furoat
Formel: C₇H₈O₃
MW: 140,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04116374
CAS-Nummer: 2527-96-0