Ethyl α-chlorphenylacetat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-chloro-2-phenylacetate
OR916917-25G
APOSOR916917-25GEA 207 CHF
APOSOR916917-25G
Ethyl α-chlorphenylacetat 95%
Ethyl α-chlorphenylacetat
Formel: C₁₀H₁₁ClO₂
MW: 198,6461 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013675
CAS-Nummer: 4773-33-5