3-Methyl-1-phenyl-2-butanon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916904-25G
OR916904-5G
APOSOR916904-25GEA
836
CHF
APOSOR916904-25G
APOSOR916904-5G
3-Methyl-1-phenyl-2-butanon 95%
3-Methyl-1-phenyl-2-butanon
Formel:
(C₆H₅)CH₂C(O)CH(CH₃)CH₃ MW: 162,23 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00040487 CAS-Nummer: 2893-05-2 |