N-Ethyl-2-pyrrolidin-1-ylethanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
N-Ethyl-2-(1-pyrrolidyl)ethanamine
OR916855-1G
OR916855-250MG
APOSOR916855-1GEA
168
CHF
APOSOR916855-1G
APOSOR916855-250MG
N-Ethyl-2-pyrrolidin-1-ylethanamine 95%
N-Ethyl-2-pyrrolidin-1-ylethanamine
Formel:
C₈H₁₈N₂ MW: 142,25 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08361605 CAS-Nummer: 138356-55-5 |