5-Chloro-2-methyl-1,3-benzoxazol-6-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-5-chloro-6-benzoxazolamine
OR916745-1G OR916745-5G
APOSOR916745-1GEA 121 CHF
APOSOR916745-1G APOSOR916745-5G
5-Chloro-2-methyl-1,3-benzoxazol-6-amine 98%
5-Chloro-2-methyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Formel: C₈H₇ClN₂O
MW: 182,61 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368636
CAS-Nummer: 323579-00-6