(Phenylthio)essigsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916733-100G OR916733-25G
APOSOR916733-100GEA 195 CHF
APOSOR916733-100G APOSOR916733-25G
(Phenylthio)essigsäure 95%
(Phenylthio)essigsäure
Formel: C₈H₈O₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004355
CAS-Nummer: 103-04-8