Methyl 4,5-Dibromo-2-furancarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4,5-Dibromo-2-furancarboxylic acid methyl ester, 4,5-Dibromo-2-furoic acid methyl ester, Methyl 4,5-Dibromo-2-furoate
OR916713-1G
OR916713-5G
APOSOR916713-1GEA
80.1
CHF
APOSOR916713-1G
APOSOR916713-5G
Methyl 4,5-Dibromo-2-furancarboxylate
Methyl 4,5-Dibromo-2-furancarboxylate
Formel:
C₆H₄Br₂O₃ MW: 283,90 g/mol Melting Pt: 56…57 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00092493 CAS-Nummer: 54113-41-6 |