2-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyrimidin-4-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916705-1G
OR916705-250MG
APOSOR916705-1GEA
715
CHF
APOSOR916705-1G
APOSOR916705-250MG
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyrimidin-4-amine 97%
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyrimidin-4-amine
Formel:
C₉H₁₅N₅ MW: 193,2500 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09999199 CAS-Nummer: 57005-71-7 |