Butylnitrat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916679-100G OR916679-25G OR916679-5G OR916679-1G
APOSOR916679-100GEA 0 CHF
APOSOR916679-100G APOSOR916679-25G APOSOR916679-5G APOSOR916679-1G
Butylnitrat 95%
Butyl nitrate
Formel: C₄H₉NO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 928-45-0