3,4-Dimethyl-3-hexanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916623-10G OR916623-1G OR916623-5G
APOSOR916623-10GEA 348 CHF
APOSOR916623-10G APOSOR916623-1G APOSOR916623-5G
3,4-Dimethyl-3-hexanol 95%
3,4-Dimethyl-3-hexanol
Formel: C₈H₁₈O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00021820
CAS-Nummer: 19550-08-4