tert-Butylbenzoat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Benzoic acid tert-butyl ester
OR916491-100G
APOSOR916491-100GEA
193
CHF
APOSOR916491-100G
tert-Butylbenzoat 95%
tert-Butylbenzoat
Formel:
C₁₁H₁₄O₂ MW: 178,2277 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00048244 CAS-Nummer: 774-65-2 |