(Ethoxymethyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Benzyl ethyl ether
OR916482-5G
APOSOR916482-5GEA 112 CHF
APOSOR916482-5G
(Ethoxymethyl)benzene 95%
(Ethoxymethyl)benzene
Formel: C₉H₁₂O
MW: 136,2 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039903
CAS-Nummer: 539-30-0