4-tert-Butoxybenzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(tert-Butoxy)benzonitrile
OR916364-25G OR916364-5G
APOSOR916364-25GEA 278 CHF
APOSOR916364-25G APOSOR916364-5G
4-tert-Butoxybenzonitril 95%
4-tert-Butoxybenzonitril
Formel: C₁₁H₁₃NO
MW: 175,23 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03425273
CAS-Nummer: 185259-36-3