3,4-Dihydroquinolin-1(2H)-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Amino-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
OR916352-1G OR916352-250MG
APOSOR916352-1GEA 645 CHF
APOSOR916352-1G APOSOR916352-250MG
3,4-Dihydroquinolin-1(2H)-amine 95%
3,4-Dihydroquinolin-1(2H)-amine
Formel: C₉H₁₂N₂
MW: 148,21 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02656551
CAS-Nummer: 5825-45-6