5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916328-1G OR916328-5G
APOSOR916328-1GEA 0 CHF
APOSOR916328-1G APOSOR916328-5G
5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazol 98%
5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole
Formel: C₉H₉N₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00020734
CAS-Nummer: 826-85-7