[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Dichloro[1,3-bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II)
OR916291-5G
OR916291-1G
APOSOR916291-5GEA
264
CHF
APOSOR916291-5G
APOSOR916291-1G
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride 98%
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride
Formel:
C₂₇H₂₆Cl₂P₂Pd Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03844773 CAS-Nummer: 59831-02-6 |