3-(Benzyloxymethyl)cyclobutanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-((Benzyloxy)methyl)cyclobutanone
OR916236-1G OR916236-250MG OR916236-5G
APOSOR916236-1GEA 85.4 CHF
APOSOR916236-1G APOSOR916236-250MG APOSOR916236-5G
3-(Benzyloxymethyl)cyclobutanone 95%
3-(Benzyloxymethyl)cyclobutanone
Formel: C₁₂H₁₄O₂
MW: 190,242 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09055138
CAS-Nummer: 172324-67-3