(2-Methylphenyl)methansulfonsäurechlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-Methylbenzylsulphonyl chloride, o-Tolylmethanesulphonyl chloride
OR9162-1G
OR9162-250MG
OR9162-100MG
APOSOR9162-1GEA
0
CHF
APOSOR9162-1G
APOSOR9162-250MG
APOSOR9162-100MG
(2-Methylphenyl)methansulfonsäurechlorid 97%
(2-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride
Formel:
C₈H₉ClO₂S MW: 204,673 g/mol Melting Pt: 51.5…53 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02683108 CAS-Nummer: 92614-55-6 |