((Cyclopentyloxy)methyl)benzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR914680-1G OR914680-5G
APOSOR914680-1GEA 174 CHF
APOSOR914680-1G APOSOR914680-5G
((Cyclopentyloxy)methyl)benzol 98%
((Cyclopentyloxy)methyl)benzene
Formel: C₁₂H₁₆O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16295098
CAS-Nummer: 40843-99-0