1-Bromo-4-(tert-butylsulphanyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR914606-1G OR914606-5G
APOSOR914606-1GEA 219 CHF
APOSOR914606-1G APOSOR914606-5G
1-Bromo-4-(tert-butylsulphanyl)benzene 95%
1-Bromo-4-(tert-butylsulphanyl)benzene
Formel: C₁₀H₁₃BrS
MW: 245,19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04973729
CAS-Nummer: 25752-90-3