2-Chlor-5-methylanisol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Chloro-2-methoxy-4-methylbenzene
OR914539-1G
OR914539-25G
OR914539-5G
APOSOR914539-1GEA
149
CHF
APOSOR914539-1G
APOSOR914539-25G
APOSOR914539-5G
2-Chlor-5-methylanisol 96%
2-Chlor-5-methylanisol
Formel:
C₈H₉ClO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01679710 CAS-Nummer: 73909-16-7 |