3-Brom-6-chlorpyridazin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR914493-1G OR914493-5G
APOSOR914493-1GEA 131 CHF
APOSOR914493-1G APOSOR914493-5G
3-Brom-6-chlorpyridazin 98%
3-Bromo-6-chloropyridazine
Formel: C₄H₂BrClN₂
MW: 193.43 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09834814
CAS-Nummer: 89089-18-9