N-Boc-2-bromobenzylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: N-Boc-2-bromobenzylamine, 2-Bromo-N-(tert-butoxycarbonyl)benzylamine, tert-Butyl (2-Bromobenzyl)carbamate, (2-Bromobenzyl)carbamic acid tert-Butyl ester
OR914478-5G
APOSOR914478-5GEA 97.5 CHF
APOSOR914478-5G
N-Boc-2-bromobenzylamine 97%
N-Boc-2-bromobenzylamine
Formel: C₁₂H₁₆BrNO₂
MW: 286,169 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05664385
CAS-Nummer: 162356-90-3