o-Anisaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Salicylaldehyde methyl ether, 2-Methoxybenzaldehyde, 2-Anisaldehyde
OR914416-100G OR914416-25G OR914416-5G
APOSOR914416-100GEA 34.8 CHF
APOSOR914416-100G APOSOR914416-25G APOSOR914416-5G
o-Anisaldehyd 98%
o-Anisaldehyd
Formel: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Siedepunkt: 238 °C
Melting Pt: 34…40 °C
Flash-Pt: 117 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003308
CAS-Nummer: 135-02-4