2-Hydroxy-2-(4-methylphenyl)acetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Methyl-D-mandelic acid
OR914401-25G
OR914401-5G
APOSOR914401-25GEA
610
CHF
APOSOR914401-25G
APOSOR914401-5G
2-Hydroxy-2-(4-methylphenyl)acetic acid 98%
2-Hydroxy-2-(4-methylphenyl)acetic acid
Formel:
C₉H₁₀O₃ MW: 166,18 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00961860 CAS-Nummer: 31284-89-6 |