4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-on 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR914384-100G
OR914384-500G
APOSOR914384-100GEA
76.6
CHF
APOSOR914384-100G
APOSOR914384-500G
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-on 98%
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-on
Formel:
C₅H₆O₃ MW: 114,10 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00143315 CAS-Nummer: 4427-96-7 |