1-Isopropoxy-4-nitrobenzol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Isopropyl 4-Nitrophenyl Ether
OR914346-25G
APOSOR914346-25GEA
152
CHF
APOSOR914346-25G
1-Isopropoxy-4-nitrobenzol 96%
1-Isopropoxy-4-nitrobenzene
Formel:
C₉H₁₁NO₃ MW: 181,19 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01327671 CAS-Nummer: 26455-31-2 |