Ethyl-3-bromoisoxazole-5-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 3-bromoisoxazole-5-carboxylate
OR914272-1G OR914272-5G
APOSOR914272-1GEA 103 CHF
APOSOR914272-1G APOSOR914272-5G
Ethyl-3-bromoisoxazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-3-bromoisoxazole-5-carboxylate
Formel: C₆H₆BrNO₃
MW: 220,0200 g/mol
Melting Pt: 47…48 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04035587
CAS-Nummer: 105174-97-8