2-Brom-5-cyan-3-picolin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR914260-1G OR914260-250MG
APOSOR914260-1GEA 131 CHF
APOSOR914260-1G APOSOR914260-250MG
2-Brom-5-cyan-3-picolin 95%
2-Brom-5-cyan-3-picolin
Formel: C₇H₅BrN₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095063
CAS-Nummer: 374633-37-1