3-Brom-4-nitrobenzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR914253-10G
OR914253-1G
OR914253-5G
APOSOR914253-10GEA
813
CHF
APOSOR914253-10G
APOSOR914253-1G
APOSOR914253-5G
3-Brom-4-nitrobenzaldehyd 97%
3-Bromo-4-nitrobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄BrNO₃ MW: 230,02 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00968939 CAS-Nummer: 101682-68-2 |