2-Brom-4,6-dimethylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR914244-1G OR914244-5G
APOSOR914244-1GEA 0 CHF
APOSOR914244-1G APOSOR914244-5G
2-Brom-4,6-dimethylpyridin 98%
2-Bromo-4,6-dimethylpyridine
Formel: C₇H₈BrN
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082591
CAS-Nummer: 4926-26-5