2-Ethylthiazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR914220-1G
OR914220-25G
OR914220-5G
APOSOR914220-1GEA
149
CHF
APOSOR914220-1G
APOSOR914220-25G
APOSOR914220-5G
2-Ethylthiazol 97%
2-Ethylthiazole
Formel:
C₅H₇NS Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00085193 CAS-Nummer: 15679-09-1 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)