8-Amino-2-methylchinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Methylquinolin-8-amine, 8-Aminoquinaldine
OR914209-100G
OR914209-25G
APOSOR914209-100GEA
513
CHF
APOSOR914209-100G
APOSOR914209-25G
8-Amino-2-methylchinolin 98%
8-Amino-2-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₁₀N₂ MW: 158,1998 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00023998 CAS-Nummer: 18978-78-4 |