1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-amine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR914164-10G OR914164-1G OR914164-5G
APOSOR914164-10GEA 811 CHF
APOSOR914164-10G APOSOR914164-1G APOSOR914164-5G
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-amine hydrochloride 97%
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-amine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₄ClN
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 1743-01-7