2,3-Dihydroquinolin-4(1H)-one hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2,3,4-Tetrahydro-4-quinolinone hydrochloride
OR914157-5G
APOSOR914157-5GEA 269 CHF
APOSOR914157-5G
2,3-Dihydroquinolin-4(1H)-one hydrochloride 97%
2,3-Dihydroquinolin-4(1H)-one hydrochloride
Formel: C₉H₁₀ClNO
MW: 183,6400 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11052533
CAS-Nummer: 71412-22-1