3-Imidazol-1-ylmethylphenylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]aniline
OR9140-1G
OR9140-250MG
APOSOR9140-1GEA
428
CHF
APOSOR9140-1G
APOSOR9140-250MG
3-Imidazol-1-ylmethylphenylamine 97%
3-Imidazol-1-ylmethylphenylamine
Formel:
C₁₀H₁₁N₃ MW: 173,22 g/mol Melting Pt: 72…74 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD07801129 CAS-Nummer: 120107-85-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |