(S)-(-)-Brombernsteinsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-(-)-Bromo-1,4-butanedioic acid, (S)-2-Bromosuccinic acid
OR913781-1G OR913781-5G
APOSOR913781-1GEA 115 CHF
APOSOR913781-1G APOSOR913781-5G
(S)-(-)-Brombernsteinsäure 95%
(S)-(-)-Brombernsteinsäure
Formel: HOOCBrCHCH₂COOH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153931
CAS-Nummer: 20859-23-8