(6-Methylpyridin-2-yl)methanamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913571-1G OR913571-5G
APOSOR913571-1GEA 0 CHF
APOSOR913571-1G APOSOR913571-5G
(6-Methylpyridin-2-yl)methanamine 98%
(6-Methylpyridin-2-yl)methanamine
Formel: C₇H₁₀N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05864530
CAS-Nummer: 6627-60-7