4-N-Boc-aminomethylcyclohexanone 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(Aminomethyl)cyclohexanone, N-BOC protected, tert-Butyl ((4-oxocyclohexyl)methyl)carbamate, 4-N-Boc-aminomethyl-cyclohexanone
OR913549-1G OR913549-5G
APOSOR913549-1GEA 55.7 CHF
APOSOR913549-1G APOSOR913549-5G
4-N-Boc-aminomethylcyclohexanone 96%
4-N-Boc-aminomethylcyclohexanone
Formel: C₁₂H₂₁NO₃
MW: 227.31 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03839885
CAS-Nummer: 809273-70-9