4-Butylpiperidine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913381-100MG
OR913381-1G
OR913381-250MG
APOSOR913381-100MGEA
69.6
CHF
APOSOR913381-100MG
APOSOR913381-1G
APOSOR913381-250MG
4-Butylpiperidine hydrochloride 95%
4-Butylpiperidine hydrochloride
Formel:
C₉H₂₀ClN MW: 177,72 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09025421 CAS-Nummer: 372195-85-2 |