(S)-tert-Butyl(2-oxopiperidin-3-yl)carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(S)-tert-Butyl (2-oxopiperidin-3-yl)carbamate, (3S)-3-Aminopiperidin-2-one, 3-BOC protected
OR913300-1G
OR913300-5G
APOSOR913300-1GEA
43.6
CHF
APOSOR913300-1G
APOSOR913300-5G
(S)-tert-Butyl(2-oxopiperidin-3-yl)carbamate
(S)-tert-Butyl(2-oxopiperidin-3-yl)carbamate
Formel:
C₁₀H₁₈N₂O₃ MW: 214,2600 g/mol Melting Pt: 100…103 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD08166304 CAS-Nummer: 92235-39-7 |