5-Acetyl-2,3-dihydro-1H-indol-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Acetyloxindole
OR913281-1G
OR913281-5G
APOSOR913281-1GEA
94
CHF
APOSOR913281-1G
APOSOR913281-5G
5-Acetyl-2,3-dihydro-1H-indol-2-one 95%
5-Acetyl-2,3-dihydro-1H-indol-2-one
Formel:
C₁₀H₉NO₂ MW: 175,19 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07782089 CAS-Nummer: 64483-69-8 |